Learn More
Gibco™ Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein
Recombinant Sonic Hedgehog C25II is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
333.00 € - 11240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer BC063088
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 6516263
Molekulargewicht 19.7 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10533674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC8034
10μg
333.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10398143
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC8035
25μg
616.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10164903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC8031
100μg
1886.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10053163
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PMC8033
1mg
11240.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse Sonic Hedgehog C25II Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Sonic Hedgehog is instrumental in patterning the early embryo. It has been implicated as the key inductive signal in patterning of the ventral neural tube, the anterior-posterior limb axis, and the ventral somites.
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
BC063088
6516263
Sequential Chromatography
SHH
Mouse
Carrier-Free
Wet Ice
E. coli
Recombinant, Ligand, Mutant
Sonic Hedgehog
Gibco™
Cell Culture
19.7 kDa
Sonic Hedgehog C25II
175 aa
This product is supplied lyophilized. Store at 2 to 8°C, preferably desiccated. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤ -20°C. Avoid repeated freeze⁄thaw cycles.
< 0.1 ng/μg
5×103 to 0.83 × 102 units⁄mg
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Signal Transduction, Development, Differentiation, Stem Cell Research, Oncology
95 %