Learn More
Gibco™ Human CCL17 (TARC) Recombinant Protein
Human CCL17 (TARC) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC1264
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10170863
  • 518.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human CCL17 (TARC) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
TARC displays chemotactic activity for T lymphocytes, but not monocytes or granulocytes. TARC binds to chemokine receptors CCR4 and CCR8. This chemokine plays important roles in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
8 kDa
20 ug
71 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Signal Transduction, Immunology
98 %
6361
Sequential Chromatography
TARC
Human
Carrier-Free
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Other Proteins
Gibco™