Learn More
Gibco™ Human CCL25 (TECK) Recombinant Protein
Human CCL25 (TECK) Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHC1625
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10690354
  • 576.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human CCL25 (TECK) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
TECK displays chemotactic activity for dendritic cells, thymocytes, and activated macrophages but is inactive on peripheral blood lymphocytes and neutrophils.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
14.2 kDa
20 ug
127 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Chemokines & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Immunology
98 %
6370
Sequential Chromatography
TECK
Human
Carrier-Free
20 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
Other Proteins
Gibco™