Learn More
Gibco™ Human TGF-alpha Recombinant Protein
Human TGF-alpha Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ PHG0051
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10110583
  • 600.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Human TGF-alpha Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
TGFA shows about 40% sequence homology with epidermal growth factor and competes with EGF for binding to the EGF receptor, stimulating its phosphorylation and producing a mitogenic response.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
5.5 kDa
100 ug
50 aa
Store in freezer (-5 to -30°C).
< 0.1 ng/μg
Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Neurobiology, Stem Cell Research, Differentiation, Oncology
98 %
7039
Sequential Chromatography
TGF-α
Human
Carrier-Free
100 μg
E. coli
Recombinant, Ligand
TGFs (Transforming Growth Factors)
Gibco™