Learn More
Gibco™ Human VEGF-165 Recombinant Protein
Recombinant Human Vascular Endothelial Cell Growth Factor (VEGF) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
278.00 € - 5230.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Molekulargewicht 40 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Gen-Alias VEGF
Proteinlänge 165 aa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10690920
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC9394
10μg
278.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10101908
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC9391
100μg
1326.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10111908
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC9393
1mg
5230.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human VEGF-165 Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
VEGF exerts angiogenic, mitogenic and vascular permeability-enhancing activities specific for endothelial cells. VEGF has also been shown to be chemotactic for monocytes and osteoblasts.
  • High purity: no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity: more results with less protein
  • Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
  • High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
  • High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human umbilical vein cells (HUVEC)
Shipping Condition: Wet Ice.
Spezifikation
Spezifikation
Cell Culture
Sequential Chromatography
165 aa
Human
Carrier-Free
< 0.1 ng/μg
1.0 x 106 - 1.7 x 105 units⁄mg
Growth Factors & Receptors
Lyophilized
Oncology, Angiogenesis, Stem Cell Research, Differentiation, Inflammation
>95 %
40 kDa
VEGF
ED50 range = 1-6 ng⁄mL
Store this lyophilized preparation at 2 to 8°C. Upon reconstitution, apportion into working aliquots and store at ≤ –20°C. Avoid repeated freeze⁄thaw cycles.
Proliferation of HUVECs (Human Umbilical Vein Endothelial Cells)
Wet Ice
Mammalian
Recombinant, Ligand
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)
Gibco™
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.