Learn More
Gibco™ VEGF Recombinant Mouse Protein
Recombinant Mouse Vascular Endothelial Cell Growth Factor (VEGF) ist ein bioaktives Protein, das für die Verwendung in Zellkulturanwendungen bestimmt ist
N.V.
Spezifikation
Reinigungsverfahren Exchange Chromatography
Gen-Alias VEGF
Gen-ID (Entrez) 22339
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
VEGF übt angiogene, mitogene und vaskuläre Permeabilitätsaktivitäten aus, die spezifisch für Endothelzellen sind. VEGF hat sich auch als chemotaktisch für Monozyten und Osteoblasten erwiesen.
  • Hohe Reinheit: Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
  • Hohe biologische Aktivität: Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
  • Bewährte Kompatibilität: Gibco Proteine werden in Bioassays mit Gibco Medien getestet.
  • Hochreines, rekombinantes, bioaktives Protein: Um die höchste Qualität von Gibco Wachstumsfaktoren sicherzustellen, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten
  • Hohe biologische Aktivität: Interne Aktivitätstests von Gibco Recombinant Proteins umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, sekundäre Zytokin-Upregulation, Induktion der Oberflächenantigenexpression, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität wird durch die dosisabhängige Proliferation humaner Nabelvenenzellen (HUVEC) bestimmt.
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
Exchange Chromatography
VEGF
22339
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.