Learn More
Gibco™ VEGF Recombinant Rat Protein
Rekombinanter VEGF ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen
N.V.
Spezifikation
Reinigungsverfahren Exchange Chromatography
Gen-Alias VEGF
Gen-ID (Entrez) 83785
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
VEGF übt angiogene, mitogene und vaskuläre Permeabilitätsaktivitäten aus, die spezifisch für Endothelzellen sind. VEGF hat sich auch als chemotaktisch für Monozyten und Osteoblasten erwiesen.
Zugelassen für den Versand auf nassem Eis oder Trockeneis.
Spezifikation
Spezifikation
Exchange Chromatography
VEGF
83785