Learn More
Epredia™ Giemsa-Farbstoff
Artikelnummer. 12583687 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Packungsgröße:
1 Stück
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12583687
Marke: Epredia™ 89004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Profitieren Sie mit der Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Giemsa-Färbelösung von einem ausgezeichneten klassischen Blutausstrichfärbemittel, das für periphere Blutausstriche und Knochenmark verwendet wird.
Profitieren Sie mit der Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Giemsa-Färbelösung von einem ausgezeichneten klassischen Blutausstrichfärbemittel, das für periphere Blutausstriche und Knochenmark verwendet wird.
  • Erythrozytenfärbemittel in Rosa mit Thrombozyten, die einen sehr hellen, blassen Farbton aufweisen
  • Leukozytenkernchromatin färbt magentafarot-violett
  • Monozyten-Zytoplasma färbt das klassische “geschliffene Glas” blau
  • Lymphozyten-Zytoplasma färbt klar, himmelblau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 gal.
Typ Giemsa-Farbstoff
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • STAIN,GIEMSA,1GL CUBE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanol