Learn More
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-Farbstoff, hochreines, biologisches Färbemittel
Catalog Number p-29912
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
51811-82-6
C14H14ClN3S
291.80
MFCD00012112,MFCD00081642
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
13735
7-amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
51811-82-6
C14H14ClN3S
291.80
MFCD00012112,MFCD00081642
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
13735
7-amino-N,N-dimethyl-3H-phenothiazin-3-iminium chloride
[Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Extinktion 950 min. (in MeOH, on dried substance), 600 min. (in MeOH, on dried substance) A (1%/1cm)
Chemischer Name oder Material Giemsa Stain
Schmelzpunkt 300.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 640 to 650nm (in MeOH), 520 to 525nm (in MeOH)
Verlust bei Trocknung 10% max. (110°C)
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Giemsa Stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.