missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIGYF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554302

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15792231

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: DTLEAKEFAK QFLERRAKQK ASQQRQQQQE AWLSSASLQT AFQANHSTKL GPGEGSKAKR RALMLHSDPS ILGYSL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 86%.

GIGYF1 Polyclonal antibody specifically detects GIGYF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

GIGYF1
Polyclonal
Unconjugated
GIGYF1
CDS2; GIGYF1; GRB10 interacting GYF protein 1; GRB10-interacting GYF protein 1; GYF domain containing 1; GYF1; PERQ amino acid rich, with GYF domain 1; PERQ amino acid-rich with GYF domain-containing protein 1; PERQ1; postmeiotic segregation increased 2-like 12; PP3360
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
64599
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O75420
GIGYF1
Recombinant protein corresponding to Human GIGYF1
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only