Learn More
Masterflex™ 7,62M PFA TUBING 600 PSI/70°F 1/32' 0.8 MM ID 25FT
Marke:  Masterflex™ 06371-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Artikelnummer. 13268179
  • 59.25 € / 8 Meter
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Das Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550) und erfüllt die Anforderungen gemäß USP, Kasse VI.Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
0,8 mm
1,6 mm
0,4 mm
-195 °C
Durchscheinend
260 °C
Autoklavierbar
PFA
7,62 mm
Anspruchsvolle Laboranwendungen, Anwendungen in der Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie sowie Automobilindustrie, für den Transfer von Material mit hohen Temperaturen oder hochkorrosiven Stoffen, auch gut geeignet für Arbeiten mit hohem Reinheitsgrad
1/Packung
600 psi