Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen ohne Filter
PIPETMAN™ DIAMOND-Spitzen sind so konzipiert, dass sie perfekt zu Ihrem PIPETMAN und PIPETMAX™ passen.Sie ermöglichen präzises Pipettieren, wenn sie in Verbindung mit Gilson-Pipetten verwendet werden.
50.00 € - 76.65 €
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Pipette Tips |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gilson™ Pipetman™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15207773
|
Gilson™
F172201 |
0,1 bis 20 μl | DL10ST | steril |
71.10 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15277763
|
Gilson™
F172200 |
0,1 bis 20 μl | DL10 | nicht steril |
61.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15287763
|
Gilson™
F172300 |
2 bis 200 μl | D200 | nicht steril |
50.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15217773
|
Gilson™
F172301 |
2 bis 200 μl | D200ST | steril |
59.90 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15297763
|
Gilson™
F172500 |
100 bis 1000 μl | D1000 | nicht steril |
63.70 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15227773
|
Gilson™
F172501 |
100 bis 1000 μl | D1000ST | steril |
61.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17612315
|
Gilson™
F172800 |
50 bis 1200 μl | DS1200 | Unsteril |
76.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Verpackt in einzeln verpackten Gestellen für optimale Klarheit und einfachere Handhabung der Gestelle; obere Abdeckung für die Handhabung von sterilisierten Packungen
- Nutzt 45 % weniger Kunststoff als eine normale Gestellbox
- Vollständig autoklavierbare Gestelle (feuchte Hitze, 121 °C, 20 Min, 1 bar); vor dem Autoklavieren Blisterverpackung entfernen
- Hergestellt aus 100 % reinem Polypropylen; glatte, hydrophobe Oberfläche für vollständiges Dispensieren
- Zwei feste Dichtungsringe sorgen für eine perfekte Versiegelung
- Ergonomischer Spitzenanschluss: Passender Pipettierer und Spitzen reduzieren die Belastung beim Befestigen und Auswerfen der Spitzen
- Vollständig nachverfolgbar von der Form zum Arbeitstisch
- Dank der Graduierungsmarkierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Farbcodierung der einzelnen Spitzenmodelle, mit Anzeige des jeweils kompatiblen Gilson Pipettierermodells
- Erhältlich in autoklavierbarer oder γ-sterilisierter Ausführung
Sterilisierte Nachfüllungen
- Ab Sterilisationsdatum für fünf Jahre garantiert steril
- Bestrahlung durch γ-Strahlen für eine effizientere Sterilisation
- Zertifiziert frei von nachweisbarer/n DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
Bestellinformation
10 Blisterfüllungen mit 96 Spitzen im Rack
Spezifikation
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Pipetman™ Diamond™ |
Durchsichtig | |
Pipette Tips | |
Ja | |
Certified Quality |