missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ universell passende Pipettenspitzen zum Laden von Gelen: Steril

Ausführungen mit flacher oder runder Spitze sind erhältlich

Marke:  Gilson™ F1733382

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.78000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15902061

  • 472.00 € / 800 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die farbcodierte Spitzenverpackung entspricht den Industriestandards für die Volumenfarbe, die den Pipetten entspricht
  • Verfügt über Graduierungen für unterschiedliche Volumina, die eine schnelle Überprüfung beim Ansaugen von Proben ermöglichen

Spezifikation

Spezifikation

1 bis 200 μl
Durchsichtig
8.255 cm
Ja
Polypropylen
Steril
12,75 in.
Flach
Pipetman™ EXPERT™
5 μl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote