Learn More
Gilson™ PIPETMAN F-Pipetten
Die spezielle Luftverdrängungspipette mit festem Volumen gewährleistet eine fehlerfreie Volumeneinstellung
Marke: Gilson™ F123790
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Pipetten mit fest zugewiesenem Volumen gewährleisten zuverlässige und konsistente Ergebnisse
- Das Volumen kann im Labor durch den Anwender für dichte oder viskose Flüssigkeiten angepasst werden
- Die Einvolumen-Mechanik ist eine kostengünstige Alternative für klinische Diagnostik, Qualitätskontrolle und Routinetests
Die von Gilson maximal zugelassenen Fehlerraten werden nur garantiert, wenn die PIPETMAN Pipetten mit den empfohlenen Gilson PIPETMAN Spitzen verwendet werden.
Spezifikation
± 4 μl | |
D1000, DF1000ST, DF1200ST Spitze | |
Blue | |
D1000, DF1000ST, DF1200ST Tip | |
F500 | |
Non-sterile | |
500 μl | |
Edelstahlkolben und PVDF-Griff | |
4,25 in. | |
12,48 in. | |
1,42 in. | |
Certified Quality |
GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylen | |
1 | |
Fixed Volume Pipette | |
D1000, DF1000ST, DF1200ST Spitze | |
Nutzungsdauer | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.6 cm |