Learn More
Gilson™ PIPETMAN M Einkanalpipetten
Vollständig motorisierte, leichte Pipette, die den Kraftaufwand beim Pipettieren praktisch eliminiert und dabei Überlastungssyndrome (RSI) bei Anwendern minimiert.
469.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Produktlinie | Pipetman™ M |
Typ | Pipette |
Enthält | Vollmotorisierter Kolben, farbcodierter Druckknopf, universeller Spitzenhalter |
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15530500
|
Gilson™
F81022 |
P10M | 0,5 bis 10 μl | D10, DL10, DF10ST, DFL10ST Pipettenspitze |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15540500
|
Gilson™
F81023 |
P20M | 2 bis 20 μl | D200, DF30ST Pipettenspitze |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15540490
|
Gilson™
F81013 |
P100M | 5 bis 100 μl | D1000, D1200, DF1000ST, DF1200ST Pipettenspitze |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15550500
|
Gilson™
F81024 |
P200M | 20 bis 200 μl | D200, D300, DF200ST, DF300ST Pipettenspitze |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Ergonomische Pipettierlösung mit GLP-Funktionen, die jedes Labor benötigt
- Motorisierter Kolben mit einstellbarer Drehzahl, die mit unterschiedlich dichten Lösungen kompatibel ist
- Fest einstellbares Volumen zur Vermeidung von Ungenauigkeiten
- Die farblich gekennzeichneten Drucktasten entsprechen den jeweiligen Spitzenpackungen
- Servicealarm-Erinnerungen
- Die einzigartige Konstruktion der Spitzenhalter sorgt für einen sicheren Sitz der meisten Spitzenmarken
- Vier wichtige Pipettiermodi – Umkehr, Mischen, Wiederholen und Pipettieren –, um Ihre Anwendung optimal zu unterstützen
- Die Pipette kann während des Ladevorgangs verwendet werden, um Engpässe und Ausfallzeiten zu vermeiden
- Das leistungsfähige Pipettenkarussell fasst bequem bis zu 5 PIPETMAN M Pipetten auf einmal und belädt sie mit 80% ihrer Füllkapazität in weniger als einer Stunde
Spezifikation
1 | |
Pipetman™ M | |
Pipette | |
Vollmotorisierter Kolben, farbcodierter Druckknopf, universeller Spitzenhalter |