Learn More
Tocris Bioscience™ Gilteritinib
Artikelnummer. 18794534
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18794534 50 mg 50 Milligramm
18704524 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18794534 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 7891/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent FLT3 inhibitor; also potently inhibits AXL
Gilteritinib is a potent Fms-like tyrosine kinase 3 (FLT3) and AXL inhibitor (IC50 = 0.29 nM and 0.73 nM, for FLT3 and AXL, respectively). In vivo, Gilteritinib reduces tumor growth and improves survival in xenograft and intra-bone marrow transplantation models of FLT3 mutated acute myeloid leukemia. Gilteritinib is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Ethyl-3-[[3-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]amino]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-2-pyrazinecarboxamide
CAS 1254053-43-4
Menge 50 mg
Ziel Flt-3/Flk-2/CD135
Summenformel C29H44N8O3
Reinheit 0.98