Learn More
Gilteritinib, TRC
Artikelnummer. 30137852
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137852 100 mg 100 Milligramm
30132424 50 mg 50 Milligramm
30010404 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137852 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG377700100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1254053-43-4
Summenformel C29H44N8O3
Molekulargewicht (g/mol) 552.71
Synonym ASP 2215, 6-Ethyl-3-[[3-methoxy-4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)-1-piperidinyl]phenyl]amino]-5-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)amino]-2-pyrazinecarboxamide
IUPAC-Name 6-ethyl-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]-5-(oxan-4-ylamino)pyrazine-2-carboxamide
SMILES NC(C(N=C1CC)=C(NC(C=C2)=CC(OC)=C2N3CCC(CC3)N4CCN(CC4)C)N=C1NC5CCOCC5)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gilteritinib
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H44N8O3/c1-4-23-28(31-20-9-17-40-18-10-20)34-29(26(33-23)27(30)38)32-21-5-6-24(25(19-21)39-3)37-11-7-22(8-12-37)36-15-13-35(2)14-16-36/h5-6,19-20,22H,4,7-18H2,1-3H3,(H2,30,38)(H2,31,32,34)
Formelmasse 552.3536