Learn More
GIN1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557938
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15725831
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NGDLHLKQIA YYKRTGEYHS TTLPSERSGI RRAAKKFVFK EKKLFYVGKD RKQNRLVIVS EEEKKKVLRE CHENDSGAHH GISRTLT Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 93%.
GIN1 Polyclonal antibody specifically detects GIN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
GIN1
Polyclonal
Unconjugated
GIN1
4930429M06Rik; 8430411H10Rik; Gin1; Gin-1; gypsy retrotransposon integrase 1; gypsy retrotransposon integrase-like protein 1; TGIN1; Ty3/Gypsy integrase 1; ZH2C2; Zinc finger H2C2 domain-containing protein; zinc finger, H2C2 domain containing
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54826
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NXP7
GIN1
Recombinant protein corresponding to Human GIN1