Learn More
Ginkgolid B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483379
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483379 50 mg 50 Milligramm
15473379 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483379 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60646.MF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Plättchenaktivierender Faktor (PAF)-Antagonist
Ginkgolide B is used as a potent PAF-R antagonist. Ginkgolide B speeds up PAF hydrolysis by promoting PAF-AH I α2 homodimer activity. Additionally, this compound has been reported to inhibit neutrophil degranulation in vitro. Inhibits superoxide production in vitro and inhibits bronchoconstriction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ginkgolid B wird als potenter PAF-R-Antagonist verwendet. Ginkgolid B beschleunigt die PAF-Hydrolyse durch die Förderung von PAF-AH I α2 Homodimer-Aktivität. Darüber hinaus wurde berichtet, dass diese Verbindung die Neutrophilen-Degranulation In-vitro hemmt. Hemmt die Superoxid-Produktion In-vitro und die Bronchokonstriktion und ist nach oraler In-vivo-Verabreichung neuroprotektiv.
Löslichkeit
Löslich in DMSO. Schwer löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: -20 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15291-77-7
Summenformel C20H24O10
Molekulargewicht (g/mol) 424.402
MDL-Nummer MFCD05662347
InChI-Schlüssel SQOJOAFXDQDRGF-WVXYHUDCSA-N
Synonym sqojoafxdqdrgf-maggbrlhsa-n
PubChem CID 132470872
SMILES CC1C(=O)OC2C1(C34C(=O)OC5C3(C2O)C6(C(C5)C(C)(C)C)C(C(=O)OC6O4)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginkgolide B
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Merck Index 14,4426
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO; Slightly soluble in water and ethanol
Formelmasse 424.4
Physikalische Form Pulver