Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ginsenosid Rb1
Artikelnummer. 16574274 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16574274 50 mg 50 Milligramm
16584274 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574274 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464630500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41753-43-9
Summenformel C54H92O23
Molekulargewicht (g/mol) 1109.31
InChI-Schlüssel GZYPWOGIYAIIPV-NGBMAODDSA-N
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-({2-[(1S,3aR,3bR,5aR,7S,9aR,9bR,11R,11aR)-7-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(Hydroxymethyl)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2-yl]oxy}Oxan-2-yl]oxy}-11-Hydroxy-3a,3b,6,6,9a-Pentamethyl-Hexadecahydro-1H-Cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-6-Methylhept-5-en-2-yl}oxy)-6-({[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Ttrihydroxy-6-(Hydroxymethyl)Oxan-2-yl]oxy}methyl)Oxan-3,4,5-Triol
SMILES CC(C)=CCCC(C)(O[C@@H]1O[C@H](COC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]1[C@@]3(C)CC[C@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(C)(C)[C@@H]3CC[C@@]21C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ginsenoside Rb1
Menge 50 mg
Formelmasse 1109.31