Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ginsenoside Rb1 |
| CAS | 41753-43-9 |
| Summenformel | C54H92O23 |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Schlüssel | GZYPWOGIYAIIPV-VOXLZBFFSA-N |
| SMILES | CC(=CCCC(C)(C1CCC2(C1C(CC3C2(CCC4C3(CCC(C4(C)C)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)OC6C(C(C(C(O6)CO)O)O)O)C)C)O)C)OC7C(C(C(C(O7)COC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)O)O)O)C |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S)-2-[(3R,8R,10R,12S,13S,14S,17S)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7, |
| Molekulargewicht (g/mol) | 1109.307 |
| PubChem CID | 131676146 |
| Formelmasse | 1109.3 |
| Mehr anzeigen |