missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ginsenoside Rb1, TRC

Artikelnummer. 30010970
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010970 5 mg 5 Milligramm
30009639 25 mg 25 Milligramm
30003674 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010970 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG3876005MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 41753-43-9
Summenformel C54 H92 O23
Molekulargewicht (g/mol) 1109.29
Synonym Ginsenoside Rb1, β-D-Glucopyranoside, (3β,12β)-20-[(6-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-, (3β,12β)-20-[(6-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-12-hydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Dammarane, β-D-glucopyranoside deriv., Arasaponin E1, Gynosaponin C, Gypenoside III, NSC 310103, Notoginsenoside Rb1, Panaxoside Rb1, RB 1, Sanchinoside E1, Sanchinoside Rb1
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-6-[(2S)-2-[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-methylhept-5-en-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES CC(=CCC[C@](C)(O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ginsenoside Rb1
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
Formelmasse 1108.6029
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.