Learn More
GIP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554470
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15752401
  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KKEGHFSALP SLPVGSHAKV SSPQPRGPRY AEGTFISDYS IAMDKIHQQD FVNWLLAQKG KKND Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 66%, Rat - 69%.
GIP Polyclonal antibody specifically detects GIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
GIP
Polyclonal
Unconjugated
Gip
gastric inhibitory polypeptide; Gip; Glucose-dependent insulinotropic peptide; glucose-dependent insulinotropic polypeptide; Gludins; incretin hormone; Rabbit Anti GIP; RATGLUDINS
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2695
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P09681
Gip
Recombinant protein corresponding to Human GIP