missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIPR Antibody (591827) - Azide and BSA Free, R&D Systems™

Artikelnummer. 18081534 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18081534 25 μg 25 Mikrogramm
18078563 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18081534 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. MAB82102SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GIPR Monoclonal specifically detects GIPR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GIPR
Anwendungen Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 591827
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry, Blocking/Neutralizing, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS with No Preservative
Gen-Alias gastric inhibitory polypeptide receptor, GIP-R, Glucose-dependent insulinotropic polypeptide receptor, MGC126722, PGQTL2
Gensymbole GIPR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GIPR (amino acids 1-466)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2696
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.