missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIRK2 Antibody (KCNJ6/7559), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30148633 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30148633 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30148633 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324131CL1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GIRK2 Monoclonal antibody specifically detects GIRK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GIRK2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon KCNJ6/7559
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias BIR1Kir3.2, G protein-activated inward rectifier potassium channel 2, GIRK-2, GIRK2KATP-2, hiGIRK2, Inward rectifier K(+) channel Kir3.2, inward rectifier potassium channel KIR3.2, KATP2human G protein coupled inward rectifier potassium channel 2 (hiGIRK2)10KCNJ7KIR3.2, MGC126596, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 6, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human GIRK2 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3763
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.