Learn More
Tocris Bioscience™ Gisadenafil besylate
Beschreibung
Potent PDE5 inhibitor (IC50 = 1.23 nM). Shows >100-fold selectivity for PDE5 over PDE6. Orally bioavailable.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Gisadenafil besylate |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 677.79 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 677.79 |