Learn More
Scat™ Sicherheitsverschluss mit GL 45-Gewinde
S.C.A.T™ SafetyCaps mit Gewinde GL 45 sind Sicherheitsverschlüsse mit Belüftung, die Lösungsmitteldämpfe während der Entnahme blockieren. Das dazugehörige Belüftungsventil mit kombinierter Ventil- und Filterfunktion verhindert, dass das Lösungsmittel verschmutzt oder Bestandteile der Lösungsmittelmischung verdunsten.
Marke:  Scat™ 107019
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10109392
  • 90.47 € / 1 Stück
Auf Lager: 39
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • GL 45 Schraubverschluss
  • Verbindungsstück 3.2 mm Außendurchmesser
  • Einschließlich Kapillaren
Spezifikation
Spezifikation
1 Kapillar
Je 1
3.2 mm
Je 1
Kappe
Kappe I
Videos