Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Adapter KA, komplett, von Glasgewinde zu Kunststoffolive
KECK™ Adapter schützen Glasgewinde vor Beschädigungen.
Marke:  DWK Life Sciences 286345105
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11796638
  • 71.45 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KECK™ Adapter für Glasgewinde gibt es für die Größen GL 14 und RD 14. Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung. Die Gewindekappe wird direkt auf das Außengwinde des Anschlussstutzens aufgebracht. Das Schlauchteil lässt sich mit einer 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell verbinden und wieder lösen.
  • Direktes Aufschrauben der Gewindekappe auf das Außengwinde des Anschlussstutzens
  • Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
  • Sie schützen das Gewinde vor Beschädigungen und gewährleisten eine schnelle, sichere und dichte Verbindung.
  • Für Glasgewinde der Größen GL 14 und RD 14 erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
10
Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
GL 14, Durchmesser 9,0 mm