Learn More
MALT1 Rabbit anti-Human, Clone: MT1/3159R, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18602917 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18602917 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18602917 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP307501100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
MALT1 Monoclonal specifically detects MALT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MALT1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MT1/3159R
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias caspase-like protein, DKFZp434L132, EC 3.4.22.-, MALT associated translocation, MALT lymphoma-associated translocation, MLT1, MLTMALT-lymphoma associated translocation, mucosa associated lymphoid tissue lymphoma translocation gene 1, mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma translocation protein 1, paracaspase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human MALT1 recombinant fragment (aa701-808)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10892
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG