Learn More
Glafensäurehydroxidsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glafenic Acid Hydrchloride Salt |
| CAS | 52803-56-2 |
| Summenformel | C16H11ClN2O2 . HCl |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Hydrochloride (1:1), 2-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-benzoic Acid Monohydrochloride (9CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H11ClN2O2.ClH/c17-10-5-6-11-14(7-8-18-15(11)9-10)19-13-4-2-1-3-12(13)16(20)21;/h1-9H,(H,18,19)(H,20,21);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)c1ccccc1Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23 |
| IUPAC-Name | 2-[(7-Chlorchinolin-4-yl)amino]benzoesäure;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 335.2 |
| Formelmasse | 334.0276 |