Learn More
Poulten Graf™ BSB-Flasche aus Glas
Verhindert Lufteinschlüsse für Ihren biologischen Sauerstoffbedarf. Die Poulten Graf™ BSB-Glasflasche besteht aus Volac™ Kalknatronglas mit einem austauschbaren Stopfen.
Marke: Poulten Graf™ GS748/A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Der Glasklammerstopfen ist so geformt, dass er an der Flaschenöffnung eine "Vertiefung" für die Wasserdichtung hinterlässt
- Spitzer Konus am Stopfen, um ein Eindringen von Luft zu verhindern
- Aus durchsichtigem Glas
Spezifikation
Glas |