Learn More
Fisherbrand™ pH-Mikroelektrode mit Glasschaft und S7-Kopf
Artikelnummer. 11716908 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
S7
Durchmesser (metrisch) Körper:
3 mm
4 mm
6 mm
Länge (metrisch):
60 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Durchmesser (metrisch) Körper Länge (metrisch) unitSize
11716908 BNC-Anschluss 4 mm 100 mm 1 Stück
11726209 S7 3 mm 60 mm 1 Stück
11716209 S7 6 mm 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11716908
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit kleinen Durchmessern zur Messung des pH-Werts in sehr kleinen Proben. Fisherbrand™ pH-Mikroelektroden können auch in schwer zugänglichen Probengefäßen verwendet werden.
  • pH-Bereich von 0 bis 14
  • Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
  • Gehäuse aus Glas
Spezifikation
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 80 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatten, Röhrchentests und mehr
Länge (metrisch) 100 mm
Länge (metrisch) Kabel 1 m
Durchmesser (metrisch) Körper 4 mm