Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Artikelnummer. 11902043
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10000 ml
1000 ml
100 ml
10 ml
2000 ml
200 ml
20 ml
250 mL
25 ml
5000 ml
500 ml
50 mL
5 ml
Standard-Konusverbindung:
10/19 NS Standardschliff
12/21 NS Standardschliff
14/23 NS Standardschliff
19/26 NS Standardschliff
19/32 NS Standardschliff
24/29 NS Standardschliff
29/32 NS Standardschliff
34/35 NS Standardschliff
45/40 NS Standardschliff
7/16 NS Standardschliff
NS 14/23
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
11902043 5 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
10030052 1000 ml 19/32 NS Standardschliff 1 Stück
13197949 5 ml 7/16 NS Standardschliff 2 Stück
12628675 100 ml 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11952043 100 ml 14/23 NS Standardschliff 2 Stück
11912043 10 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
11962043 200 ml 14/23 NS Standardschliff 2 Stück
11922043 20 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
10174924 50 mL NS 14/23 2 Stück
10758811 2000 ml 29/32 NS Standardschliff 1 Stück
10793073 20 ml 12/21 NS Standardschliff 1 Stück
10245522 20 ml 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11932043 25 ml 10/19 NS Standardschliff 2 Stück
10386342 25 ml 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11982043 500 ml 19/26 NS Standardschliff 2 Stück
11942043 50 mL 12/21 NS Standardschliff 2 Stück
11972043 250 mL 14/23 NS Standardschliff 2 Stück
10315231 1000 ml 24/29 NS Standardschliff 1 Stück
10151742 5000 ml 34/35 NS Standardschliff 1 Stück
10611923 10000 ml 45/40 NS Standardschliff 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11902043 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2822153
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht präzise Standardlösungen. Der Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen ist auf den Inhalt oder die Abgabe eines bestimmten Flüssigkeitsvolumens genormt. Kolben hat silberne Diffusionsfarbe mit braunen Graduierungen.
  • Mit Polyethylenstopfen
  • Mit bernsteinfarbener Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 70 mm
Fehlergrenze ±0.04 ml
Standard-Konusverbindung 10/19 NS Standardschliff
Toleranz ± 0,04 ml
Graduated Ja
Klasse A