Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, konisch
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Konische Karl Hecht™ Glaszentrifugenröhrchen sind graduiert/nicht graduiert, geriffelt/randlos erhältlich und bestehen aus AR™-Sodaglas oder Duran™ Borosilikatglas.
34.13 € - 460.04 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 bis 15 ml |
---|---|
Zur Verwendung mit | Zentrifuge |
Anzahl pro Karton | 100/Karton |
Bodenform | Konisch |
Durchmesser (metrisch) | 17 mm |
Produktcode | Marke | Material | Länge (metrisch) | Graduierungen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Länge (metrisch) | Graduierungen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10553462
|
Karl Hecht™
40940014 |
AR™ Natronglas | 98 – 100 mm | Konisches Zentrifugenröhrchen mit Rand |
50.14 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10297041
|
Karl Hecht™
40939002 |
AR™ Natronglas | 112 mm | 15 ml, 1/10 | Randlose Zentrifugenröhrchen |
310.58 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10309161
|
Karl Hecht™
40939302 |
Borosilikatglas 3.3 | 112 mm | 15 ml, 1/10 | Randlose Zentrifugenröhrchen |
439.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10125621
|
Karl Hecht™
40939301 |
Borosilikatglas 3.3 | 112 mm | 10 ml, 1/10 mit Markierung bei 15 ml | Randlose Zentrifugenröhrchen |
422.94 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10515762
|
Karl Hecht™
40942002 |
AR™ Natronglas | 112 mm | 15 ml, 1/10 | Konisches Zentrifugenröhrchen mit Rand |
287.26 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10459781
|
Karl Hecht™
40942301 |
Borosilikatglas 3.3 | 112 mm | 10 ml, 1/10 mit Markierung bei 15 ml | Konisches Zentrifugenröhrchen mit Rand |
457.92 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10767502
|
Karl Hecht™
40938007 |
Borosilikatglas 3.3 | 112 mm | Randlose Zentrifugenröhrchen |
76.11 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10718822
|
Karl Hecht™
40938021 |
AR™ Natronglas | 105 mm | Randlose Zentrifugenröhrchen |
44.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10175471
|
Karl Hecht™
40939001 |
AR™ Natronglas | 112 mm | 10 ml, 1/10 mit Markierung bei 15 ml | Randlose Zentrifugenröhrchen |
357.22 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10319161
|
Karl Hecht™
40940310 |
Borosilikatglas 3.3 | 112 mm | Konisches Zentrifugenröhrchen mit Rand |
109.18 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10538721
|
Karl Hecht™
40938010 |
AR™ Natronglas | 112 mm | Randlose Zentrifugenröhrchen |
34.13 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10257181
|
Karl Hecht™
40942302 |
Duran™ Borosilikatglas 3.3 | 112 mm | 15 ml, 1/10 | Konisches Zentrifugenröhrchen mit Rand |
460.04 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Konischer Boden
- Graduiert oder nicht graduiert.
- Mit Rand oder randlos.
- AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation
10 bis 15 ml | |
100/Karton | |
17 mm |
Zentrifuge | |
Konisch |