Learn More
Gerresheimer™ Weithalsflaschen aus Braunglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Material:
Braunglas
Beschreibung
- Rund
- Breite Öffnung
- Braunes Glas
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Produkttyp | Gewindeflasche |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Braun |
Material | Braunglas |
Anzahl pro Packung | 63/Packung |
Öffnung | Weite |
Form | Rund |