Learn More
Fisherbrand™ Konischer Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm ISO 4800. Fisherbrand™ Konische Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn sind mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE lieferbar und werden mit Stopfen aus Glas und Kunststoff geliefert.
29.80 € - 76.35 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
Menge | Je |
Sperrhahn | Glas |
Stopfenmaterial | Glas, Kunststoff |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl Stopfen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11982128
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 29/32 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11952128
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 19/26 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11962128
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 24/29 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11972128
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 24/29 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11942128
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 19/26 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 4800
- Stopfen aus Glas und Kunststoff im Lieferumfang enthalten
- Mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE erhältlich
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Je | |
Glas, Kunststoff |
ISO 4800 | |
Glas | |
Trichter |