Learn More
Hirschmann™ Glasabdeckungen
Verhindern Verkleben und Verstauben. Die Hirschmann™ Glasabdeckungen eignen sich perfekt zum Schutz und zur Erhaltung von Mikroskop-Objektträgern.
44.55 € - 107.00 €
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13240480
|
Hirschmann™
8000120 |
24 x 60 cm |
107.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10329241
|
Hirschmann™
8000116 |
24 x 40 mm |
70.50 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13148159
|
Hirschmann™
8000108 |
21 x 26 mm |
44.55 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chargennummer auf der Verpackung
- CE gemäß IVD 98/79
- DIN 58 884
Spezifikation
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |