Learn More
Hirschmann™ Glas-Deckgläser für Haemacytometer
Deckgläser für Haemacytometer mit glatt geschliffener Oberfläche, ohne CE-Zeichen.
21.78 € - 22.24 €
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
---|---|
Material | Glas |
Dicke (metrisch) | 0.4 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Hämozytometer |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10099780
|
Hirschmann™
8000124 |
20 x 26 mm | Deckglas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10161671
|
Hirschmann™
8000125 |
22 x 22 cm | Deckglas |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10623392
|
Hirschmann™
8000126 |
24 x 24 mm | Deckgläser für Hämazytometer |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Geschliffene und polierte Oberfläche
- Chargennummer auf der Verpackung
- Gekennzeichnet mit: Verfallsdatum, CE nach IVD 98/79 EG gemäß der deutschen Kalibrierverordnung (Eichordnung); nur offiziell kalibrierte Glasabdeckungen für Hämozytometer dürfen in der BRD auf dem Markt angeboten und eingesetzt werden
Spezifikation
Deckglas | |
Glas | |
0.4 mm | |
Hämozytometer |