Learn More
JG Finneran Associates™ Fläschchen aus Borosilikatglas mit Bördelrand
Available in clear or amber glass, with a graduated marking spot, and/or with a wide mouth opening. JG Finneran Associates™ Glass Crimp Top Vials, 12 x 32mm for 11mm Closure are made of clear or amber type 1 Borosilicate glass for use with Poly Crimp™ or standard aluminum crimp seals.
23.65 € - 51.20 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für die Arbeit mit Agilent oder anderen Autosamplern. |
Anzahl pro Packung | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Flaschenhalstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12357059
|
JG Finneran Associates™
32011E-1232A |
Bernsteinfarben | Weiß | Bördelrand, Standardöffnung |
51.20 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12347059
|
JG Finneran Associates™
32011E-1232 |
Durchsichtig | Weiß | Bördelrand, Standardöffnung |
23.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10025520
|
JG Finneran Associates™
32011LM-1232 |
Durchsichtig | Nein | Bördelrand, weite Öffnung |
23.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12377059
|
JG Finneran Associates™
3211LE-1232A |
Bernsteinfarben | Weiß | Bördelrand, weite Öffnung |
25.35 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12367059
|
JG Finneran Associates™
32011LE-1232 |
Durchsichtig | Weiß | Bördelrand, weite Öffnung |
23.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Compatible with Poly Crimp™ Seals or standard aluminum crimp seals
- Choose from clear or amber Type I borosilicate glass
- Available with graduated marking spots, which facilitates filling vials to a desired level and viewing sample volumes
- Available with 40% larger opening to prevent broken needles (due to increased target area)
- Unique StepVial design precisely centers a limited volume insert for dependable use with Agilent and other autosamplers
Spezifikation
12 mm | |
2 ml | |
100/Packung | |
32 mm |
Borosilikatglas | |
Entwickelt für die Arbeit mit Agilent oder anderen Autosamplern. | |
Bördelverschluss (Poly Crimp™ oder Standard-Aluminium) | |
11 mm |