Learn More
Kartell™ Universalspatel aus Glasfaser/Nylon
Die Konstruktion aus Glasfasernylon gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kartell™ Spatel aus Glasfasernylon eignen sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Arbeiten im Labor sowie für Schulungszwecke.
14.25 € - 16.25 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Menge | 10 Packungen |
Farbe | Rot |
Zertifizierung/Konformität | NSF/ANSI-Norm 51, DIN 12890 |
Produkttyp | Spatel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10295181
|
Kartell™
0059400 |
150 mm | Flaches Ende |
14.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10335731
|
Kartell™
0059500 |
180 mm | Flaches Ende |
16.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Hergestellt aus Glasfaser-Nylon für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Kartell™ Spateln aus Glasfasernylon eignen sich für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für Laborarbeiten und im Bildungswesen.
- Allzweckspatel mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
- Schaber mit Löffel oder Doppelschaber
- Autoklavierbar
- Gemäß DIN12890-Norm hergestellt
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Rot | |
Spatel | |
13 bis 17 mm |
10 Packungen | |
NSF/ANSI-Norm 51, DIN 12890 | |
Zur Verwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, preiswerte Allzweck-Spatel | |
Glasfasernylon |