Learn More
Kartell™ Universalspatel aus Glasfaser/Nylon
Die Konstruktion aus Glasfasernylon gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kartell™ Spatel aus Glasfasernylon eignen sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Arbeiten im Labor sowie für Schulungszwecke.
Marke: Kartell™ 0059300
19.90 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09540kg
Beschreibung
Hergestellt aus Glasfaser-Nylon für ausgezeichnete chemische Beständigkeit.Kartell™ Spateln aus Glasfasernylon eignen sich für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, für Laborarbeiten und im Bildungswesen.
- Allzweckspatel mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
- Schaber mit Löffel oder Doppelschaber
- Autoklavierbar
- Gemäß DIN12890-Norm hergestellt
Spezifikation
10 Packungen | |
Löffel | |
Rot | |
Spatel | |
15 bis 20 mm | |
210 mm |
Autoklavierbar | |
1,8 mL | |
NSF/ANSI-Norm 51, DIN 12890 | |
Zur Verwendung in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, preiswerte Allzweck-Spatel | |
Glasfasernylon |