Learn More
Merck Glastrichter für die Vakuumfiltration
Entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen
Marke:  Merck XX1014707
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46460kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15884156
  • 438.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Millipore Vakuum-Filtration-Zubehör für GlasDiese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Vakuumfiltrationskits für Glas oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore Classic 47 mm-Glasfilterhalterkits, die Millipore 47 mm-Ganzglas-Filterhalterkits und für das Millipore MilliSolve Kit.
Spezifikation
Spezifikation
47 mm
Borosilikatglas
Geschliffene Glasdichtung
1 l
Durchsichtig