Learn More
Merck Glastrichter für die Vakuumfiltration
Entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen
Marke: Merck XX1014724
249.29 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28000kg
Beschreibung
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Spezifikation
47 mm | |
Borosilikatglas mit PTFE-Beschichtung | |
PTFE-beschichtet |
300 ml | |
Durchsichtig |