Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Hauptpunkt-Ringgraduierung in blau
- Graduiert bis zur Spitze, Null oben, Typ 3
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibriert | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 835 |
| Klasse | AS |
| Material | Polypropylen |
| Skala | Ja |
| Menge | 12/Pckg. |
| Toleranz | ±0.03 ml |
| Farbe | Blau |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Typ | Vollpipette |