missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Messpipette aus Glas
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Die Rogo Sampaic™ Messpipetten aus Glas der Klasse B bestehen aus klarem Kalknatronglas.
Marke: Rogo Sampaic™ DGG004
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
- Mit Sicherheitskolben
Spezifikation
Ja | |
Glas | |
0.1 ml | |
10 ml | |
Messpipette |
Klasse B | |
Ja | |
1/Packung | |
360 mm |