Learn More
Alpha Packaging™ X110 Schraubglas 30 ml DIN 37 klar .
1.41 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
Beschreibung
Bestellinformation
dimCapacityMetric
Spezifikation
Produkttyp | Jar |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Farbe | Clear |
Material | Glass |
Menge | 110Pack |
Gewicht (metrisch) | 3 kg |
Klarheit | Clear |
Zertifizierung/Konformität | DIN37 |
Form | Round |