Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC-Schläuche aus glasgefüttertem Edelstahl
Weist eine Widerstandsfähigkeit gegen die härtesten Bedingungen sowie gegen starke Säuren und Basen auf
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 082734
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15268993
  • 109.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für HPLC-Säulen, insbesondere für biologische Matrizen
  • Temperaturbeständig bis 500 °C
Spezifikation
Spezifikation
HPLC-Säulen, biologische Matrizen
90 cm
Stabil bis 500 °C
0,75 mm
Einlage aus Borosilikatglas
Sonderangebote
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.