Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 300 MM TUBING,GLASS LINED 1/16 in. 30CM X 0.30MM I.D.
GLT (Glas-Lined-Tubing, Röhrchen mit Glasauskleidung) ist ein Edelstahlschlauch mit Borosilikatglasauskleidung, der eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die härtesten Bedingungen bietet
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 082718
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13140753
  • 74.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren und Basen
  • Ideal für HPLC-Säulen – besonders für biologische Matrizen
  • Temperaturbeständig bis 500 °C
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchen mit Glasauskleidung
0.5 mm
60 cm
500 °C
1/16 Zoll
1.59 mm
Edelstahl, Borosilikatglasauskleidung