Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 300 MM TUBING,GLASS LINED 1/16 in. 30CM X 0.30MM I.D.
GLT (Glas-Lined-Tubing, Röhrchen mit Glasauskleidung) ist ein Edelstahlschlauch mit Borosilikatglasauskleidung, der eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die härtesten Bedingungen bietet
42.70 € - 74.30 €
Spezifikation
Typ | Röhrchen mit Glasauskleidung |
---|---|
Material | Edelstahl, Borosilikatglasauskleidung |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 500 °C |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13120753
|
Trajan Scientific and Medical™
082707 |
0.3 mm | 1.59 mm | 30 cm |
42.70 €
300 Millimeter |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13130753
|
Trajan Scientific and Medical™
082717 |
0.5 mm | 1.59 mm | 30 cm |
42.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13140753
|
Trajan Scientific and Medical™
082718 |
0.5 mm | 1.59 mm | 60 cm |
74.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13160753
|
Trajan Scientific and Medical™
082747 |
1.8 mm | 3.175 mm | 30 cm |
42.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13170753
|
Trajan Scientific and Medical™
082767 |
4 mm | 6.35 mm | 30 cm |
68.80 €
300 Millimeter |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren und Basen
- Ideal für HPLC-Säulen – besonders für biologische Matrizen
- Temperaturbeständig bis 500 °C
Spezifikation
Röhrchen mit Glasauskleidung | |
Edelstahl, Borosilikatglasauskleidung | |
500 °C |