missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Filterpapier aus Glasmikrofaser, 93 AH vorgespült und getrocknet
Whatman™ Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser, Gütegrad 934-AH werden auch bei der Zellernte, der Flüssigszintillation und der Verschmutzungsüberwachung verwendet.
Marke: Cytiva 2827-047
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Glatte Oberfläche für die effiziente Rückgewinnung von Niederschlägen
- Nominale Partikelretention: 1.5 μm
- Hält Temperaturen bis zu 500 °C stand.
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
Unsere Whatman Glas-Mikrofaserfilterpapiere Gütegrad 934-AH RTU sind vorgewaschen, getrocknet (oder entzündet), gekühlt, ausgetrocknet und gewogen, wodurch die Vorbehandlungsschritte entfallen, die nach dem US EPA-Laborstandard Teil 2540 erforderlich sind | |
1,5 μm | |
934-AH | |
341 ml/min |
Borosilikatglas | |
3.7 Sek./100 ml/in. | |
Filter |